Vai a
M0643
Terreno essenziale minimo di Eagle
With Earle′s salts, L-glutamine, and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Contiene 19 aminoacidi. Gli amminoacidi essenziali e gli amminoacidi non essenziali; L-ala; L-asn; L-asp; L-glu; L-gly; L-pro e L-ser. Può essere preferito per la crescita di cellule aderenti in presenza di siero ridotto o come base per lo sviluppo di un terreno privo di siero.
Il terreno minimo essenziale di Eagle contiene sali inorganici, vitamine idrosolubili, zucchero e amminoacidi essenziali.[1] Viene usato comunemente come terreno formulato per gli studi su diversi tipi di colture cellulari.[2] Si tratta di una versione modificata del terreno basale di Eagle (BME) contenente concentrazioni due volte superiori della maggior parte degli amminoacidi.[1]
Application
Il terreno minimo essenziale di Eagle è stato usato per la coltura della linea cellulare di osteosarcoma MG-63, di cellule ventricolari disperse[3] e di cellule Ishikawa di adenocarcinoma dell'endometrio.[4]
Preparation Note
Da integrare con bicarbonato di sodio 2,2 g/L.
Formulato per una concentrazione finale di 9,6 grammi di polvere per litro di terreno.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M7278M3024M4526
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
components
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
components
L-glutamine: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: no
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: yes
glucose: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
phenol red: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno essenziale minimo di Eagle
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)