Documenti
M052080
Sigma-Aldrich
DMT-dI Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinonimo/i:
DMT-dI amidite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H47N6O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
754.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C40H47N6O7P/c1-27(2)46(28(3)4)54(51-22-10-21-41)53-34-23-36(45-26-44-37-38(45)42-25-43-39(37)47)52-35(34)24-50-40(29-11-8-7-9-12-29,30-13-17-32(48-5)18-14-30)31-15-19-33(49-6)20-16-31/h7-9,11-20,25-28,34-36H,10,22-24H2,1-6H3,(H,42,43,47)/t34-,35+,36+,54?/m0/s1
ZKGZROFWRPJVEB-XZYUMQGLSA-N
WGK 3