Vai a
M0518
Terreno essenziale minimo di Eagle
Joklik Modification, with L-glutamine, without calcium chloride and sodium bicarbonate, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Joklik Modified MEM, MEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 x 1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 55.30
50 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 245.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
CHF 55.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Recommended for suspension cultures.
Preparation Note
Formulated to contain 11.0 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M2645M8028M8167
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
components
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
glucose: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
components
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno essenziale minimo di Eagle
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)