Vai a
M0440
Mitomicina C
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Mitomycin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 258.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1010.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.33
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-008-6
Beilstein/REAXYS Number:
7231816
MDL number:
CHF 258.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Streptomyces caespitosus
Quality Segment
color
blue-violet
solubility
H2O: 40 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless, H2O: soluble
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChI key
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
General description
Chemical structure: aziridine
Application
Mitomycin C is produced by a strain of actinomyces, Streptomyces caespitosus. It contains three anticancer moieties, quinine, urethane, and aziridine groups. It is used to generate mitotically inactive feeder cells in cell culture systems, such as the mitotically inactive fibroblasts used in embryonic stem cell systems.
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: Questo prodotto è un agente alchilante che agisce specificamente sulla sequenza 5′-CpG-3′ del nucleoside guanina. Inibisce la sintesi del DNA attraverso una reazione covalente con il DNA che forma legami incrociati tra i filamenti complementari del DNA. Questa interazione impedisce la separazione dei filamenti complementari del DNA, inibendone la replicazione.
Spettro antimicrobico: La mitomicina C ha una forte attività antitumorale, soprattutto nei confronti delle cellule tumorali di ascite di Ehrlich, e una forte azione battericida nei confronti dei batteri gram positivi e gram negativi.
Preparation Note
Mitomycin C is soluble in water at .5 mg/mL, with a pH of 6.0-7.5. It undergoes rapid degradation in acidic solutions with pH<6, and is mostly likely to retain activity in solutions with a pH between 6-9.
Disclaimer
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8 °C in the dark. Solutions at pH 6-9 can be stored at 0-5 °C for up to a week, but if a precipitate forms, a fresh solution should be prepared - the precipitated solution has been proven toxic to cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M7949M050310107409001
Mitomicina C meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M0440
Mitomicina C
Mitomicina C &#8805;98% (HPLC), &#947;-irradiated, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M7949
Mitomicina C
Mitomicina C powder, contains NaCl as solubilizer
Sigma-Aldrich
M0503
Mitomicina C
Mitomicina C crystalline powder, 98%, pkg of 2&#160;mg
Roche
10107409001
Mitomicina C
description
meets USP testing specifications
description
≥98% (HPLC), γ-irradiated, suitable for cell culture
description
powder, contains NaCl as solubilizer
description
crystalline powder, 98%, pkg of 2 mg
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, neoplastics
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
DNA synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble, H2O: 40 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
DMSO: 1.0 mg/mL
solubility
H2O: 1 vial + 4 mL, clear to slightly hazy, blue to purple
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
biological source
Streptomyces caespitosus
biological source
Streptomyces caespitosus
biological source
Streptomyces caespitosus
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mitomicina C
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)