M0437
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
flat bottom white polystyrene wells (with micro-clear bottom)
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom white polystyrene wells (with micro-clear bottom)
white polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
case of 32
Produttore/marchio commerciale
Greiner 655098
Volume massimo
392 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
340 μL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)