Documenti fondamentali
M0259
Sigma-Aldrich
2′-O-Methylcytidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC1C(O)C(CO)OC1N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-17-8-7(15)5(4-14)18-9(8)13-3-2-6(11)12-10(13)16/h2-3,5,7-9,14-15H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)
RFCQJGFZUQFYRF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Akiko Ogawa et al.
Molecular cell, 81(4), 659-674 (2021-01-21)
About 150 post-transcriptional RNA modifications have been identified in all kingdoms of life. During RNA catabolism, most modified nucleosides are resistant to degradation and are released into the extracellular space. In this study, we explored the physiological role of these