Vai a
L9902
Latex beads, sulfate-modified polystyrene, fluorescent red
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 65.10
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 65.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
aqueous suspension
Quality Segment
composition
Solids, 2.5%
mean particle size
0.1 μm
fluorescence
λex ~538 nm; λem ~584 nm
Application
Sulfate-modified polystyrene latex beads have been used to develop an electrochemical nitrite nanosensor as well as in voltammetric studies. Sulfate-modified polystyrene latex beads have been used to explain the partitioning behavior for certain species of bacteria.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L1528L2778
description
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
description
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
description
aqueous suspension, 1.0 μm mean particle size
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
fluorescence
λex ~538 nm; λem ~584 nm
fluorescence
λex ~520 nm; λem ~540 nm
fluorescence
λex ~575 nm; λem ~610 nm
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
composition
Solids, 2.5%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
0.1 μm
mean particle size
1.0 μm
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)