The latex bead preparations contain a proprietary surfactant at a range of 0.01% - 0.1%. Should aggregation occur, the addition of Tween 20 or Triton X-100 at 0.1% may be added to resuspend the particles.
L1528
Latex beads, sulfate-modified polystyrene, fluorescent orange
aqueous suspension, 0.1 μm mean particle size
Scegli un formato
CHF 61.60
Scegli un formato
About This Item
CHF 61.60
Prodotti consigliati
Stato
aqueous suspension
Composizione
Solids, 2.5%
tecniche
cell based assay: suitable
Dimens. media particelle
0.1 μm
Fluorescenza
λex ~520 nm; λem ~540 nm
applicazioni
cell analysis
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Does this product (L1528) contains any dispersants (like surfactant) ? If its contains any surfactant at what concentration it is present?
1 answer-