L9895
Lectin from Pseudomonas aeruginosa
lyophilized powder
Sinonimo/i:
PA-I
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Potenza
<15 μg/mL per mL agglutination activity
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.