L9773
Luteinizing Hormone from equine pituitary
pkg of ~15 units/vial
Sinonimo/i:
ICSH, LH, PLH
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of ~15 units/vial
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
horse ... LHB(100054774) , LHCGR(100034043)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Quantità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges