Key Documents
L9628
Sigma-Aldrich
α-Lactose 1-phosphate barium salt
powder
About This Item
Formula condensata:
C12H21O14PBa
Numero CAS:
Peso molecolare:
557.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Ba].OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H23O14P.Ba.2H/c13-1-3-5(15)6(16)8(18)11(23-3)25-10-4(2-14)24-12(9(19)7(10)17)26-27(20,21)22;;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;;
TZQWTVMDQLZZNA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3