Vai a
L9043
Lisostafina
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Glicilglicina endopeptidasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 370.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
≥3000 unit/mg solid
Assay:
≥90% (HPLC)
Biological source:
bacterial
Recombinant:
expressed in E. coli
CHF 370.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bacterial
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
specific activity
≥3000 unit/mg solid
technique(s)
molecular cloning: suitable
suitability
suitable for sequence analysis test
application(s)
life science and biopharma
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La lisostafina, un metalloenzima con zinco, è secreta principalmente come proenzima. Funge da agente anti-stafilococco ed è molto stabile a pH 4 e a 5 °C.
Application
La lisostafina da Staphylococcus simulans è stata usata in uno studio per valutare la clonazione molecolare, il sequenziamento e l′espressione di lytM, un gene autolitico unico di Staphylococcus aureus. [1] È stata usata anche in uno studio per esaminare l′analisi della sequenza di un gene di Staphylococcus aureus che codifica per l′attività di una peptidoglican idrolasi. [2]
Biochem/physiol Actions
Un complesso proteico con attività litica altamente specifica nei confronti di specie di Staphylococcus incluso Staphylococcus Aureus.
La lisostafina possiede un′azione litica nei confronti di Staphylococcus aureus, usata per trattare le infezioni da stafilococchi antibioticoresistenti. Possiede le proprietà di enzimi quali la glicilglicina endopeptidasi, la endo-β-N-acetil glucosaminidasi e la N-acetil muramil-L-alanina amidasi. La lisostafina è anche usata come conservante nell′industria alimentare e nei laboratori clinici per gli screening rapidi.
L′attività antimicrobica della lisostafina, una metalloendopeptidasi espressa da Staphylococcus simulans, è potenziata dal legame con l′estremità C′ terminale della proteina Trap associata alla membrana di Staphylococcus aureus.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SRE0053L2898SAE0091
Lisostafina recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
L9043
Lisostafina
Lisostafina Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
Sigma-Aldrich
SRE0053
Lisostafina
Lisostafina aseptically filled
Sigma-Aldrich
L2898
Lisostafina
Lisostafina free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Sigma-Aldrich
SAE0091
Lisostafina
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
bacterial
biological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
biological source
-
biological source
microbial (Staphylococcus staphylotyticus)
specific activity
≥3000 unit/mg solid
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
>500 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is there a standard protocol from the manufacturer on how to lyse Staphylococcus aureus cells? What concentration, temperature, time ...
    1 answer
    1. There is no specific protocol associated with this product, however our GenElute Bacterial Genomic DNA kits ( NA2100, NA2110, NA2120) include a lysis protocol specific to Staphylococcus species that may be helpful. In this protocol, Lysostaphin is used at 200 units per ml in combination with mutanolysin and a lysis buffer included in the kit. See the link below, page 6 to review this information.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/256/042/na2100bul.pdf
      Helpful?
  2. How should a stock solution of the Lysostaphin from Staphylococcus simulans enzyme, product L9043, be prepared?
    1 answer
    1. A stock solution of this recombinant, Lysostaphin from Staphylococcus simulans, may be prepared by reconstituting it at 10 mg/ml in 20 mM sodium acetate buffer, pH 4.5 and storing it aseptically at 4°C. in a polypropylene container.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.