L1567
Lipoprotein, high density from human plasma
lyophilized powder
Sinonimo/i:
α-Lipoprotein, HDL, High density lipoprotein
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Stato
lyophilized powder
Confezionamento
vial of ~10 mg protein (modified Lowry)
Solubilità
0.85% sodium chloride: soluble 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... APOA1(335) , APOA4(337) , APOA5(116519) , APOB(338) , APOC1(341) , APOC3(345) , APOE(348)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.