L8016
Anti-β-Lipoprotein (LDL) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
whole antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoelectrophoresis: 1:16
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOB(338)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Esclusione di responsabilità