Documenti fondamentali
L7257
Sigma-Aldrich
Leucomalachite Green
Sinonimo/i:
Leucomalachite Green, p,p′-Benzylidenebis-N,N-dimethylaniline, 4,4′-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline)
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH[C6H4N(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.47
Beilstein:
2140506
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Punto di fusione
100-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)