Documenti fondamentali
L6640
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
ACS reagent, 64.5-70.0% LaCl3 basis
About This Item
Formula condensata:
LaCl3 · 7H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
ACS reagent
Concentrazione
64.5-70.0% LaCl3
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Punto di fusione
91 °C (dec.) (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤1 ppm
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Azioni biochim/fisiol
Calcium channel blocker
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)