Vai a
L6293
LY-364947
≥98% (HPLC), Transforming Growth Factor-β Type I receptor kinase (ALK5) inhibitor, powder
Sinonimo/i:
4-[3-(2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-quinoline, HTS 466284, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 196.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1110.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.30
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 196.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
LY-364947, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2n[nH]cc2-c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C17H12N4/c1-2-6-15-13(5-1)12(8-10-19-15)14-11-20-21-17(14)16-7-3-4-9-18-16/h1-11H,(H,20,21)
InChI key
IBCXZJCWDGCXQT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TGFBR1(7046)
Biochem/physiol Actions
LY-364947 is a selective, ATP-competitive inhibitor of Transforming Growth Factor-β Type I receptor kinase (TGF-β RI, ALK5) with IC50 = 59 nM. It is much less potent at related kinases, with IC50 = 400 nM for TGF-β RII and IC50 = 1400 nM for mixed lineage kinase-7 (MLK-7), a kinase in the MAP kinase signal pathway and closely related to TGF-β RII. LY-364947 inhibits TGF-β-dependent cellular growth (IC50 = 81 nM) in NIH 3T3 mouse fibroblasts.
Transforming Growth Factor-β Type I receptor kinase (ALK5) inhibitor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
616452616453SAB5700651
LY-364947 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L6293
LY-364947
description
≥98% (HPLC)
description
TGF-β RI Kinase Inhibitor II, CAS 446859-33-2, is a cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive inhibitor of TGF-β R1 kinase (IC50 = 23 nM and 4 nM for ALK5 binding & auto-phosphorylation).
description
The TGF-β RI Kinase Inhibitor III, also referenced under CAS 356559-13-2, controls the biological activity of TGF-β RI Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
methanol: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 3 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
solubility
-
color
white to beige
color
yellow
color
light yellow
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)