Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 pkg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 77.50 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-1400
Material:
polyolefin , red
Diam.:
3/8 in.
Packaging:
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
CHF 77.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polyolefin , red
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1400
diam.
3/8 in.
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
- Chemically inert
- For storage in temperatures from -196°C to 150°C
- withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| diam. 3/8 in. | diam. 3/8 in. | diam. 1/2 in. | diam. 3/8 in. |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1400 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1300 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-2400 | manufacturer/tradename Diversified Biotech SPOT-1500 |
| material polyolefin , red | material orange , polyolefin | material polyolefin , red | material polyolefin , yellow |
| packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) | packaging pack of 3840 ea (192 labels per sheet) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?