Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 209.00 |
2 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 563.00 |
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1240.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 209.00
biological source
bacterial (Staphylococcus sp.)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 units/mg protein
mol wt
25 kDa
composition
Protein, 40-60% biuret
concentration
40—60% protein
technique(s)
cell based assay: suitable
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
pH ottimale per l′attività: circa 7,5
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥97% (SDS-PAGE), Protein 40-60 % by biuret, ≥2,000 units/mg protein | description lyophilized powder, Protein 50-70 % by biuret, ≥500 units/mg protein | description aseptically filled | description free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥500 units/mg protein |
| biological source bacterial (Staphylococcus sp.) | biological source microbial (Staphylococcus staphylotyticus) | biological source - | biological source microbial (Staphylococcus staphylotyticus) |
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| specific activity ≥2,000 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity >500 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| concentration 40—60% protein | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lisostafina
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?