L3916
L-Lactic Dehydrogenase from bovine heart
1000 units/mL
Sinonimo/i:
Lactate, (S)-Lactate: NAD+ oxidoreductase, L-LDH, LAD, LD
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Attività specifica
1000 units/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a reference standard to measure the LDH (lactic dehydrogenase)
- to quench protein-bound NADH in cells
- to measure the lactate released by the cells in suspension
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolli
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.