Documenti fondamentali
L3910
Millipore
Lowenstein Jensen medium base
BioChemika, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
L. J. Medium
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Nome Commerciale
BioChemika
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
microbiology
Compatibilità
mycobacteria
Applicazioni
Lowenstein Jensen Medium with the addition of eggs is used for cultivation of Mycobacteria, especially Mycobacterium tuberculosis.
Componenti
Components (g/L)
L-Asparagine 3.60
Monopotassium Phosphate 2.40
Magnesium Sulphate 0.24
Magnesium Citrate 0.60
Potato Flour 30.00
Malachite Green 0.40
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lowenstein, E.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 120, 127-127 (1931)
Jensen, K.A.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 125, 222-222 (1932)