L3544
Anti-Lamin A−Atto 647N antibody produced in rabbit
1.5-3 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LAMA, Anti-LMNA, Anti-LNMI, Anti-Lamin A/C
Origine biologica
rabbit
Coniugato
Atto 647N conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.5-3 mg/mL
tecniche
direct immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNA(4000)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)