Documenti
L3375
Sigma-Aldrich
Calcium lactobionate monohydrate
98.0-102.0% (EDTA titration)
Sinonimo/i:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H21O12 · 0.5Ca · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
98.0-102.0% (EDTA titration)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D 22.5 to 24.5 °, c = 3% (w/v) in water
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;/m11../s1
LIUNXXYNUIALAY-BSLBODANSA-L
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3