L2777
Lisinopril
ACE Inhibitor
Sinonimo/i:
(S)-Nα-(1-Carboxy-3-phenylpropyl)-Lys-Pro
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor, Lisinopril, on
Morbidity and Mortality in Chronic Heart Failure