Vai a
L2250
Litio L-lattato
≥98% (titration)
Sinonimo/i:
Acido L-lattico, Acido (S)-2-idrossipropionico, Sale di litio dell’acido sarcolattico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5LiO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.01
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-692-5
Beilstein/REAXYS Number:
6127244
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
<2% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Li: 5.26-9.30% (anhydrous)
application(s)
food and beverages
hematology
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
General description
L′L-lattato di litio, noto anche come sale di litio dell′acido sarcolattico o (S)-2-idrossipropanoato di litio, è il sale di litio dell′acido L-lattico, enantiomero dell′acido lattico caratterizzato dalla configurazione stereochimica (S). L′acido L-lattico viene prodotto dagli animali per fermentazione del piruvato mediante lattato deidrogenasi nell′ambito delle naturali attività metaboliche e dell′attività fisica. Si tratta di un composto chiave nella fermentazione dell′acido lattico condotta dai batteri dell′acido lattico, che converte i carboidrati in acido lattico. Negli esseri umani, l′acido lattico e la sua base coniugata giocano un ruolo vitale in diversi processi biologici, che vanno dallo sviluppo prenatale al mantenimento del fluido extracellulare che circonda i neuroni
Studi recenti indicano che l′L-lattato di litio è in grado di esercitare effetti di stabilizzazione dell′umore, in particolar modo negli individui che presentano un disturbo bipolare. Si ritiene che questa azione sia collegata alla sua influenza sulla via metabolica del fosfatidilinositolo (PI) e all′inibizione dell′attività della glicogeno sintetasi chinasi 3 (GSK-3). Oltre al disturbo bipolare, gli studi attualmente in corso stanno esplorando le potenziali applicazioni dell′L-lattato di litio in patologie neuropsichiatriche come la depressione, l′ansia, la schizofrenia, a sottolineare l′importanza di questo sale nel campo delle ricerche metabolomiche e in biochimiche.
Application
L′L-lattato di litio è stato usato come standard:
  • per la quantificazione dell′acido lattico mediante metodi analitici
  • per la quantificazione dell′acido lattico utilizzando la cromatografia liquida ad alte prestazioni
  • come standard per il saggio dell′acido L-lattico
L′L-lattato di litio è un composto versatile che trova applicazione nella ricerca in metabolomica e in biochimica.
Features and Benefits
  • Ideale per la ricerca in metabolomica, in biochimica e in biologia cellulare
  • Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L702272764440469
Litio L-lattato &#8805;98% (titration)
Sigma-Aldrich
L2250
Litio L-lattato
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (titration)
assay
~98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble(lit.)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)