Documenti fondamentali
L1415
Sigma-Aldrich
L-162,313
≥95%, solid
Sinonimo/i:
5,7-Dimethyl-2-ethyl-3-[[4-[2­(n-butyloxycarbonylsulfonamido)-5-isobutyl-3-thienyl]phenyl]methyl]imidazo­[4,5-b]­pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H38N4O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
582.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble 10 mg/mL
Ideatore
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)NS(=O)(=O)c1sc(CC(C)C)cc1-c2ccc(Cn3c(CC)nc4c(C)cc(C)nc34)cc2
InChI
1S/C30H38N4O4S2/c1-7-9-14-38-30(35)33-40(36,37)29-25(17-24(39-29)15-19(3)4)23-12-10-22(11-13-23)18-34-26(8-2)32-27-20(5)16-21(6)31-28(27)34/h10-13,16-17,19H,7-9,14-15,18H2,1-6H3,(H,33,35)
RINPELQWLUGERM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AGTR1(185)
rat ... Agtr1(24180)
Azioni biochim/fisiol
Non-peptide AT1 receptor agonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3