L137
L-733,060 hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,3S)-3-[(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)methoxy]-2-phenylpiperidine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].FC(F)(F)c1cc(CO[C@@H]2CCCN[C@@H]2c3ccccc3)cc(c1)C(F)(F)F
Informazioni sul gene
human ... TACR1(6869)
Azioni biochim/fisiol
WGK 3