Key Documents
L0760
Sigma-Aldrich
γ-Lumicolchicine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stringa SMILE
[H][C@@]12C=C(OC)C(=O)[C@]1([H])C3=C2c4c(CC[C@@H]3NC(C)=O)cc(OC)c(OC)c4OC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves