The solvent for Product K3253 is water.
K3253
Kinetin solution
1 mg/mL, BioReagent, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the solvent used to dissolve the Kinetin in this product?
1 answer-