Documenti fondamentali
ISB1L
Sigma-Aldrich
InstantBlue
Ultrafast Protein Stain
Sinonimo/i:
protein gel stain, protein stain
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Produttore/marchio commerciale
ISBT
tecniche
protein staining: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
InstantBlue è un colorante per soluzione pronto per l′uso formulato appositamente per il rilevamento ultrarapido (meno di 15 minuti), sensibile (5 ng per banda (BSA)) e sicuro delle proteine. Con InstantBlue è possibile colorare gel proteici nell′arco di minuti senza bisogno di lavaggio, fissazione o decolorazione. I gel possono rimanere nel colorante per settimane senza problemi. Solamente le proteine si colorano, dando luogo a bande blu ben definite su uno sfondo molto trasparente. La riduzione dell′interferenza dello sfondo produce un miglior rapporto segnale/rumore e può avere anche un impatto positivo sulla risoluzione e la sensibilità complessive. La formulazione di InstantBlue non è tossica e non contiene metanolo. Le proteine colorate con il colorante InstantBlue sono anche compatibili con l′analisi tramite spettrometria di massa (MS).
Applicazioni
InstantBlue è stato usato nella colorazione coomassie per convalidare la presenza di proteine[1] da gel SDS-PAGE.[2] Inoltre è stato usato per la colorazione dei gel SDS-PAGE.[3]
Componenti
contiene colorante Coomassie, etanolo, acido fosforico e agenti solubilizzanti in acqua. (Attenzione: l′acido fosforico è un liquido corrosivo).
Altre note
Non disponibile in Svezia e Danimarca
Note legali
InstantBlue is a trademark of Expedeon Protein Solutions
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Quantitative profiling of the protein coronas that form around nanoparticles
Docter D, et al.
Nature Protocols, 9(9), 2030-2030 (2014)
A novel strategy to express different antigens from one modified vaccinia Ankara vaccine vector
Lauer K B, et al.
bioRxiv, 191924-191924 (2017)
SETD6 is a negative regulator of oxidative stress response
Chen A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Gene Regulatory Mechanisms, 1859(2), 420-427 (2016)
Hannes Vanhaeren et al.
eLife, 9 (2020-03-27)
Protein ubiquitination is a very diverse post-translational modification leading to protein degradation or delocalization, or altering protein activity. In Arabidopsis thaliana, two E3 ligases, BIG BROTHER (BB) and DA2, activate the latent peptidases DA1, DAR1 and DAR2 by mono-ubiquitination at
Dieter Waschbüsch et al.
Structure (London, England : 1993), 28(4), 406-417 (2020-02-06)
Rab8a is associated with the dynamic regulation of membrane protrusions in polarized cells. Rab8a is one of several Rab GTPases that are substrates of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2), a serine/threonine kinase that is linked to Parkinson's disease. Rab8a is
Articoli
Cell lysis challenges and protein extraction variables for Western blot sensitivity and reproducibility.