Documenti fondamentali
I8263
Inoculating Loop
loop size 1 μL
Sinonimo/i:
inoculating loops, inoculation loop, inoculation loops
Scegli un formato
500 EA
CHF 447.00
CHF 447.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
CHF 447.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
CHF 447.00
Check Cart for Availability
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Dimensioni ansa
1 μL
Colore
color-coded blue
Categorie correlate
Descrizione generale
Loops are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface. Disposable inoculating loops do not require flaming and thus eliminate the risk of infection. Loops are not calibrated.
Confezionamento
In tray packs containing 10 loops
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)