I8284
Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-1α
About This Item
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 0.5-5 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL1A(3552)
Descrizione generale
Anti-interleukin-1α specifically reacts with human IL-1α. It does not react with human IL-1β and mouse IL-1β or mouse IL-1α.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)