I7034
Monoclonal Anti-Interleukin-4 antibody produced in mouse
clone 3007, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3007, monoclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 5-15.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL4(3565)
Descrizione generale
Anti-Interleukin-4 specifically recognizes human interleukin-4 (12-20 kDa). It does not react with mouse IL-4.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1