Documenti fondamentali
I0375
Sigma-Aldrich
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
(4-Imidazolyl)acetic acid hydrochloride, I4AA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.57
Beilstein:
3701591
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Punto di fusione
218-222 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Competitive antagonist at GABAC receptors.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - Solvent