Vai a
HS5360A
Benchtop Counter
pack of 1 ea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 394.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
CHF 394.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS5360A
General description
The Mechanical Benchtop Counter is perfect for blood cell (label included), bacterial colonies or other repetitive counting.
Features and Benefits
  • 6-Key Benchtop Counter (each key records up to 999)
  • Total window keeps track of total number of strokes made on all other keys; bell rings when total reaches 100
  • Blood Cell Key labels included
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS5360BPHCC360250PHCC360500
Benchtop Counter pack of 1 ea
HS5360A
Benchtop Counter
Benchtop counter 9 Key
HS5360B
Benchtop counter
description
pack of 1 ea
description
9 Key
description
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
description
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS5360A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 250 ea
packaging
pkg of 500 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchtop Counter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)