HS4426R
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Racked)
Sinonimo/i:
Laboratory Centrifuge Tube
Scegli un formato
CHF 186.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 186.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
natural
natural polypropylene tube (with blue cap)
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap external thread
graduations additional graduation mark at 15 mL
Confezionamento
pack of 500 ea (Racked)
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS4426R
Parametri
11,000 × g max. RCF
Diam. tappo
22.4 mm
Capacità
15 mL
Diam. tubo
17 mm
Compatibilità
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Conical Tube Volume- 15 mL
- Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
- Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
- Imprinted graduations
- Recyclable chipboard used for the racks making them more environmentally friendly
- Racked Sterile
- Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)