Merck
HS4426B
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32040302
Material:
conical bottom, natural
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
conical bottom, natural
sterility
sterile
feature
cap external thread, graduations additional graduation mark at 15 mL
packaging
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4426B
parameter
11,000 × g max. RCF
cap diam.
22.4 mm
capacity
15 mL
tube diam.
17 mm
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing)
General description
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Features and Benefits
Conical Tube Volume- 15 mL
Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
Imprinted graduations
Bulk wrap Sterile
Autoclavable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Centrifuge Tube
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)