Documenti fondamentali
HS206204
Pipette Stand
Pipette Stand
acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
Scegli un formato
1 EACH
CHF 55.30
CHF 55.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 55.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
CHF 55.30
Check Cart for Availability
Materiali
acrylic
clear
Caratteristiche
to hold 4 pipette(s)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS206204
Lungh. × Largh. × Alt.
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
Descrizione generale
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Caratteristiche e vantaggi
  • 4-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review