Documenti fondamentali
Z105708
Stirring bar retriever
Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 59.70
CHF 59.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 59.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
CHF 59.70
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE
Caratteristiche
Flexible
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H37774-0101
L × diam.
53 mm × 12.5 mm
Lunghezza
13 in.
Descrizione generale
A flexible stir bar retriever 9.5 mm (3/8 in.) diameter x 51 mm (2 in.) long. Molded, leak and chemical proof PTFE encases a powerful Alnico magnet. This flexible PTFE retriever has a handy plated metal hanging loop at one end.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)