HPA042727
Anti-SLC10A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-NTCP, Anti-Solute Carrier Family 10 (Sodium/Bile Acid Cotransporter Family), Member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: 0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
Sequenza immunogenica
CYEKFKTPKDKTKMIYTAATTEETIPGALGNGTYKGE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC10A1(6554)
Descrizione generale
SLC10A1 protein interacts with:
C11ORF74 (anti-C11ORF74 HPA044880)
Immunogeno
Applicazioni
Anti-SLC10A1 antibody produced in rabbit has been used in immunohistochemistry and western blotting.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)