H9276
Heparin disaccharide IV-H
≥95%
Sinonimo/i:
α-ΔUA-[1→4]-GlcN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C12H19NO10/c13-4(2-14)8(18)10(6(17)3-15)23-12-9(19)5(16)1-7(22-12)11(20)21/h1-2,4-6,8-10,12,15-19H,3,13H2,(H,20,21)
RSCSYLOUHOXZCJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.