H8631
5-Hydroxymethyl-2′-deoxyuridine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-HMdU, HMdUdr
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC1OC(CC1O)N2C=C(CO)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C10H14N2O6/c13-3-5-2-12(10(17)11-9(5)16)8-1-6(15)7(4-14)18-8/h2,6-8,13-15H,1,3-4H2,(H,11,16,17)
IPAVKOYJGUMINP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3