Documenti fondamentali
H7916
Sigma-Aldrich
IL-17F human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Interleukin-17F human
Scegli un formato
10 μG
CHF 206.00
CHF 206.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 206.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 206.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Nome del prodotto
Interleukin-17F human, HumanKine®, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin, tested
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤10 ng/mL EC50
PM
dimer 38 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL17F(112744)
Stato fisico
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 1X PBS
Risultati analitici
The specific activity was determined by the dose-dependent induction of IL-6 secretion from NDHF adult fibroblasts.
Note legali
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhenhua Luo et al.
Inflammation, 38(3), 978-986 (2014-11-12)
The objective of this study was to investigate the expression level, clinical significance, and possible regulating role of IL-17F in patients of chronic periodontitis. Periodontal local tissues were obtained from chronic periodontitis (CP) and healthy controls (HC) for real-time PCR