H6764
1-Heptacosanol
≥98%
Sinonimo/i:
n-Heptacosanol, NSC 53829
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C27H56O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28/h28H,2-27H2,1H3
ULCZGKYHRYJXAU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)