Key Documents
H5892
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
HOCH2C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
2690023
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Punto di fusione
182-185 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3