H5416
FLT3 Ligand human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≤0.8 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
monomer 24-30 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/mg
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
WGK 3