H5005
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Grade II, 98-100%, crystalline
Sinonimo/i:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Grade II
Saggio
98-100%
Stato
crystalline
Colore
off-white to tan
Punto di fusione
219-220 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
KKADPXVIOXHVKN-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?