H4760
17α-Hydroxyprogesterone 17-acetate 3-(O-carboxymethyl)oxime
Sinonimo/i:
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime 17-acetate, 17α-Hydroxyprogesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime 17-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione-17α-ol 3-(O-carboxymethyl)oxime 17-acetate
About This Item
Prodotti consigliati
InChI
1S/C25H35NO6/c1-15(27)25(32-16(2)28)12-9-21-19-6-5-17-13-18(26-31-14-22(29)30)7-10-23(17,3)20(19)8-11-24(21,25)4/h13,19-21H,5-12,14H2,1-4H3,(H,29,30)/b26-18+/t19-,20+,21+,23+,24+,25+/m1/s1
NIJDYRWVCFKWIL-IEMAJDPISA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)