Documenti fondamentali
925276
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxytestosterone-(9,11,12,12-d4)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Scegli un formato
1 MG
CHF 194.00
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 194.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19D4H24O3
Peso molecolare:
308.45
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.13
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
O[C@H]1CCC2C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C([2H])([2H])[C@@]21C)=O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t13?,14?,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i10D2,15D,17D
YQDZGFAYWGWSJK-NNPQYBSZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)