H4415
HC-030031
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-N-[4-(1-methylethyl)phenyl]-2,6-dioxo-7H-purine-7-acetamide, 2-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)-N-(4-isopropylphenyl)acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)c1ccc(NC(=O)Cn2cnc3N(C)C(=O)N(C)C(=O)c23)cc1
InChI
1S/C18H21N5O3/c1-11(2)12-5-7-13(8-6-12)20-14(24)9-23-10-19-16-15(23)17(25)22(4)18(26)21(16)3/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,20,24)
HEQDZPHDVAOBLN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)